Learn More
Glicil-L-tirosina, TRC
Código de producto. 30390408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390408 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30390408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG720108250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycyl-L-Tyrosine
CAS 658-79-7
Fórmula molecular C11 H14 N2 O4
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O4/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
SMILES NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-aminoacetil)amino]-3-(4-hidroxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 238.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0954