Learn More
Glicil-L-tirosina dihidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycyl-L-tyrosine dihydrate |
| CAS | 39630-46-1 |
| Fórmula molecular | C11 H14 N2 O4 . 2 H2 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Glycyl-L-tyrosine dihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O4.2H2O/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7;;/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17);2*1H2/t9-;;/m0../s1 |
| SMILES | O.O.NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[(2-aminoacetil)amino]-3-(4-hidroxifenil)propanoico;dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 274.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.1165 |