Learn More
Sal TFA de glicil-L-histidil-L-lisina
Código de producto. 30240985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240985 250 mg 250 miligramos
30240946 100 mg 100 miligramos
30240762 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG625240250MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1846624-43-8
Fórmula molecular C14H24N6O4 . C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 454.4
Nombre IUPAC (2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-[(2-aminoacetil)amino]-3-(1H-imidazol-4-il)propanoil]amino]ácido hexanoico; Ácido 2,2,2-trifluoroacético
SMILES NCCCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CN)C(=O)O.OC(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Glycyl-L-histidyl-L-lysine TFA Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C14H24N6O4.C2HF3O2/c15-4-2-1-3-10(14(23)24)20-13(22)11(19-12(21)6-16)5-9-7-17-8-18-9;3-2(4,5)1(6)7/h7-8,10-11H,1-6,15-16H2,(H,17,18)(H,19,21)(H,20,22)(H,23,24);(H,6,7)/t10-,11-;/m0./s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.1788