Learn More
Glicil-L-Glutamina, TRC
Código de producto. 30240776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240776 1 mg 1 miligramo
30240561 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5981251MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211446-46-7
Fórmula molecular C7 H13 N3 O4 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 221.21
Sinónimo Glycyl-L-glutamine hydrate
Nombre IUPAC (2S)-5-amino-2-[(2-aminoacetil)amino]-5-ácido oxopentanoico; hidratar
SMILES O.NCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycyl-L-Glutamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13N3O4.H2O/c8-3-6(12)10-4(7(13)14)1-2-5(9)11;/h4H,1-3,8H2,(H2,9,11)(H,10,12)(H,13,14);1H2/t4-;/m0./s1
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1012