Learn More
Glicil-l-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycyl-l-alanine |
| CAS | 3695-73-6 |
| Fórmula molecular | C5H10N2O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-3(5(9)10)7-4(8)2-6/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](NC(=O)CN)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[(2-aminoacetil)amino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0691 |