Learn More
Tocris Bioscience™ Glycyl-H 1152 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18054202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18054202 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18054202 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2485/1
Selective Rho-kinase (ROCK) inhibitor. More selective analog of H 1152 dihydrochloride (Cat. No. 2414)
Glycyl analog of the Rho-kinase inhibitor H 1152 dihydrochloride (Cat. No. 2414) that displays improved ROCKII selectivity. IC50 values are 0.0118, 2.35, 2.57, 3.26, > 10 and >10 μM for ROCKII, Aurora A, CAMKII, PKG, PKA and PKC respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycyl-H 1152 dihydrochloride
CAS 913844-45-8
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C18H26Cl2N4O3S
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.4
Pureza >99%
Peso molecular 449.391