Learn More
Glicil-DL-serina, TRC
Código de producto. 30240661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240661 50 mg 50 miligramos
30240591 100 mg 100 miligramos
30240935 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG65011050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 687-38-7
Fórmula molecular C5H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 162.14
Sinónimo Glycylserine, 2-(2-Aminoacetamido)-3-hydroxypropanoic Acid, Glycyl-DL-serine, NSC 163326
Nombre IUPAC 2-[(2-aminoacetil)amino]-3-hidroxipropanoico ácido
SMILES NCC(=O)NC(CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycyl-DL-serine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O4/c6-1-4(9)7-3(2-8)5(10)11/h3,8H,1-2,6H2,(H,7,9)(H,10,11)
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0641