Learn More
Glicil-DL-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30179560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179560 500 mg 500 miligramos
30179364 5 g 5 g
30179262 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG115330500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3321-03-7
Fórmula molecular C11H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 222.24
Sinónimo (2S)-2-(2-Aminoacetamido)-3-phenylpropanoic Acid, (2S)-2-[(2-Azaniumylacetyl)amino]-3-phenylpropanoate;(S)-2-(2-Aminoacetamido)-3-phenylpropanoicacid;43: PN: US20130123467 SEQID: 48 claimed protein, 7: PN: WO2014063098 TABLE: 5 claimed protein, 85: PN: EP2161028 PAGE: 10 claimed protein, Glycylphenylalanine, N-Glycyl-L-phenylalanine, N-Glycylphenylalanine, NSC 88881;
Nombre IUPAC (2S)-2-[(2-aminoacetil)amino]-3-ácido fenilpropanoico
SMILES NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Glycyl-DL-phenylalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O3/c12-7-10(14)13-9(11(15)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1004
Condiciones de envío Temperatura ambiente