Learn More
Glicil-DL-fenilalanina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Glycyl-DL-phenylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O3/c12-7-10(14)13-9(11(15)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1004 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |