Learn More
Glicil-DL-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycyl-DL-alanine |
| CAS | 926-77-2 |
| Fórmula molecular | C5H10N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Glycylalanine, 2-(2-Aminoacetamido)propanoic Acid, 2-[(2-Azaniumylacetyl)amino]propanoate, Gly-DL-Ala, Glycyl-(RS)-alanine, Glycyl-DL-alanine, Glycyl-DL-alpha-alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-3(5(9)10)7-4(8)2-6/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | CC(NC(=O)CN)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(2-aminoacetil)amino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0691 |