Learn More
Glicil-D-fenilalanina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Glycyl-D-phenylalanine |
| CAS | 34258-14-5 |
| Fórmula molecular | C11 H14 N2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Glycyl-D-phenylalanine, (2R)-2-[(2-Azaniumylacetyl)amino]-3-phenylpropanoate, (R)-2-(2-Aminoacetylamino)-3-phenylpropionic Acid, Gly-D-Phe, NSC 522450 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O3/c12-7-10(14)13-9(11(15)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m1/s1 |
| SMILES | NCC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-[(2-aminoacetil)amino]-3-fenil-propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1004 |