Learn More
Ácido glicodesoxicólico Sal sódica, TRC
Código de producto. 17997614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17997614 250 mg 250 miligramos
17979974 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17997614 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG679545250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92411-07-9
Fórmula molecular C26H42NNaO5
Peso molecular (g/mol) 471.61
Sinónimo N-[(3.alpha.,5.beta.,7.beta.)-3,7-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]Glycine Sodium Salt, 3.alpha.,7.beta.-Dihydroxy-5.beta.-cholanoylglycine, Glycylursodeoxycholic acid Sodium Salt, N-(3.alpha.,7.beta.-Dihydroxy-5.beta.-cholan-24-oyl)glycine Sodium Salt, N-[(3.alpha.,5.beta.,7.beta.)-3,7-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine Sodium Salt, Ursodeoxycholylglycine Sodium Salt, Glycoursodiol Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]pentanoil]amino]acetato
SMILES [Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycoursodeoxycholic Acid Sodium Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+,24+,25+,26-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.2961