Learn More
Glycoursodeoxycholic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16469218
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469218 10 mg 10 miligramos
16444917 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16469218 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1424
MedChemExpress Glycoursodeoxycholic acid, a acyl glycine and a bile acid-glycine conjugate, is a metabolite of ursodeoxycholic acid.
Glycoursodeoxycholic acid, a acyl glycine and a bile acid-glycine conjugate, is a metabolite of ursodeoxycholic acid.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycoursodeoxycholic acid
CAS 64480-66-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H43NO5
Cantidad 10 mg
Sinónimo Ursodeoxycholylglycine
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (556.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O
Peso molecular (g/mol) 449.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.62
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation