Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromuro de glicopirronio |
| Cantidad | 250 mg |
| Solubilidad | Solubilidad solución acuosa: soluble. Otras solubilidades: insoluble en DMSO |
| Punto de fusión | 193,0°C a 198,0°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398,34 |
| Clave InChI | VPNYRYCIDCJBOM-UHFFFAOYNA-M |
| SMILES | [Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C1CCCC1)C1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-[(2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium bromide |
| Peso molecular (g/mol) | 398.34 |