Learn More
Bromuro de glicopirronio, LoGiCal
Código de producto. 30459843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459843 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459843 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0834.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycopyrronium Bromide
CAS 51186-83-5
Nombres de analitos o componentes Glycopyrronium Bromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H28 N O3 . Br
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Glycopyrronium Bromide, Pyrrolidinium, 3-[[(2R)-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl]oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (1:1), (3S)-rel-, Pyrrolidinium, 3-[(cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide, (R*,S*)-(±)-, Pyrrolidinium, 3-[[(2R)-cyclopentylhydroxyphenylacetyl]oxy]-1,1-dimethyl-, bromide, (3S)-rel- (9CI), (3S)-rel-3-[[(2R)-2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl]oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide (1:1), (R*,S*)-3-[(Cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, (R*,S*)-(±)-3-[(Cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, erythro-Glycopyrronium bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t17-,19-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES [Br-].C[N+]1(C)CC[C@@H](C1)OC(=O)[C@@](O)(C2CCCC2)c3ccccc3
Nombre IUPAC (2R)-2-ciclopentil-2-hidroxi-2-fenilacetato de [(3S)-1,1-dimetilpirrolidin-1-io-3-ilo];bromuro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 398.33
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.3345 g/mol