Learn More
Glycopyrrolate, MedChemExpress
Código de producto. 16447358
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447358 10 mg 10 miligramos
16473377 50 mg 50 miligramos
16427326 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16447358 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17465
MedChemExpress Glycopyrrolate (Glycopyrronium bromide) is a muscarinic competitive antagonist used as an antispasmodic.
Glycopyrrolate (Glycopyrronium bromide) is a muscarinic competitive antagonist used as an antispasmodic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycopyrrolate
Forma física Solid
CAS 596-51-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H28BrNO3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Glycopyrronium bromideGlycopyrrolate bromide
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1(C)CC(OC(C(O)(C2CCCC2)C3=CC=CC=C3)=O)CC1.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 398.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.33
Porcentaje de pureza 99.8%