Learn More
Yoduro de glicopirrolato (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycopyrrolate Iodide(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 873295-32-0 |
| Fórmula molecular | C19H28INO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pyrrolidinium, 3-[(2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, iodide (1:1), Pyrrolidinium, 3-[(cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, iodide (9CI), Glycopyrronium iodide, Glycopyrrolate iodide, 1,1-Dimethyl-3-hydroxypyrrolidinium iodide α-cyclopentylmandelate, β-1-Methyl-3-pyrrolidyl-α-cyclopentylmandelate methoiodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28NO3.HI/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (1,1-dimetilpirrolidin-1-io-3-il) 2-ciclopentil-2-hidroxi-2-fenilacetato; yoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 445.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 445.1114 |