Learn More
Bromuro de glicopirrolato, TRC
Código de producto. 30006633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006633 25 mg 25 miligramos
30004544 10 mg 10 miligramos
30004952 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG65698025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 596-51-0
Fórmula molecular C19 H28 N O3 . Br
Peso molecular (g/mol) 398.33
Sinónimo Pyrrolidinium, 3-[(2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (1:1), 3-Hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide α-cyclopentylmandelate (6CI,7CI), Pyrrolidinium, 3-[(cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (9CI), Pyrrolidinium, 3-hydroxy-1,1-dimethyl-, bromide, α-cyclopentylmandelate (8CI), 1,1-Dimethyl-3-hydroxypyrrolidinium bromide α-cyclopentylmandelate, AHR-504, Asecryl, Copyrrolate, Gastrodyn, Glycopyrrolate, Glycopyrrolate bromide, Glycopyrrone bromide, Glycopyrronium bromide, NSC 250836, NSC 251251, NSC 251252, NVA 237, Nodapton, Robanul, Robinul, Seebri, Tarodyl, Tarodyn, β-1-Methyl-3-pyrrolidyl-α-cyclopentylmandelate methobromide
Nombre IUPAC (1,1-dimetilpirrolidina-1-ium-3-il) 2-ciclopentilo-2-hidroxi-2-fenilacetato; bromuro
SMILES [Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycopyrrolate Bromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.1253
Porcentaje de pureza >95%