Learn More
Bromuro de glicopirrolato-d3 (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycopyrrolate Bromide-d3 (Mixture of Diastereomers) |
| Fórmula molecular | C19H25D3BrNO3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 3-[(Cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1-methyl-1-(methyl-d3)-pyrrolidinium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/i1D3; |
| SMILES | OC(C(OC1CC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C)C1)=O)(C2CCCC2)C3=CC=CC=C3.[Br-] |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 3-(2-ciclopentil-2-hidroxi-2-fenilacetoxi)-1-metil-1-(metil-d3)pirrolidin-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 401.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.14 |