Learn More
Ácido glicolitocólico-2,2,4,4-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycolithocholic-2,2,4,4-d4 Acid |
| CAS | 2044276-16-4 |
| Fórmula molecular | C26 D4 H39 N O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Glycine, N-[(3α,5β)-3-hydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,4,4-d4]-, Glycolithocholic acid (2,2,4,4-D4), N-[(3α,5β)-3-Hydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,4,4-d4]glycine, 3α-Hydroxy-2,2,4,4-tetradeuterio-5β-cholanoylglycine, 3α-Hydroxy-N-(carboxymethyl)-5β-cholan-24-amide-2,2,4,4-d4, Lithocholylglycine-d4, Lithocholylglycine-2,2,4,4-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H43NO4/c1-16(4-9-23(29)27-15-24(30)31)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-12-25(17,2)22(19)11-13-26(20,21)3/h16-22,28H,4-15H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,25+,26-/m1/s1/i10D2,14D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC[C@@H]2C([2H])([2H])[C@@H]1O)[C@H](C)CCC(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-2,2,4,4-tetradeuterio-3-hidroxi-10,13-dimetil-3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 437.6486 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.3443 |