Learn More
Thermo Scientific™ UltraLink™ Hydrazide Resin
Código de producto. 11809410 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11809410 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 11809410 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 53149
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Inmovilice los anticuerpos policlonales u otras glicoproteínas, a través de azúcares oxidados por periodato, en microesferas de poliacrilamida activadas por hidrazida para ensayos de AP, IP o pull-down.
Los kits de inmovilización Thermo Scientific™ GlycoLink proporcionan columnas de afinidad y reactivos para inmovilizar las glicoproteínas a través de grupos de azúcar oxidados para su uso en aplicaciones de purificación por afinidad o en estudios de interacciones entre proteínas.
Los kits GlycoLink utilizan resina activada por hidracida y un catalizador especial para preparar columnas de afinidad con anticuerpos policlonales, que suelen tener abundantes carbohidratos (glicosilación) en sus porciones Fc. Cualquier proteína glicosilada (incluso anticuerpos monoclonales) que contenga grupos de hidratos de carbono oxidables por peridodato puede inmovilizarse con estos kits para hacer columnas de afinidad reutilizables. Los anticuerpos inmovilizados por esta química de inmovilización de hidrazida tienen puntos de unión de antígenos sin obstrucciones y una capacidad de purificación óptima. Las columnas preparadas con glicoproteínas o anticuerpos estables pueden regenerarse y reutilizarse al menos cinco veces para la purificación por afinidad sin una pérdida significativa de la capacidad de unión.
Características destacadas:
  • Alta capacidad: inmoviliza entre 1 y 10 mg de anticuerpos oxidados u otras glicoproteínas por mililitro de resina
  • Rápido y eficiente: inmoviliza rápida y eficientemente en tan solo 30 minutos; consigue al menos un acoplamiento del 90 % de la mayoría de las glicoproteínas en menos de cuatro horas (la eficiencia depende de la cantidad y el tipo de glicosilación)
  • Inmovilización específica: la resina UltraLink activada por hidracida se conjuga solo con glicoproteínas purificadas cuyos grupos de azúcar (por ejemplo, ácido siálico) se han oxidado suavemente con periodato
  • Adherencia estable: la estructura de resonancia de los enlaces de los límites de la hidrazona de periodato son suficientemente estables para purificaciones de afinidad múltiples con un lote de resina preparada; no se requiere ningún paso de estabilización
  • Conserva la función del anticuerpo: inmoviliza la IgG a través de la región Fc, manteniendo ambos puntos de unión del antígeno disponibles para capturar la diana
  • Tamaños prácticos: dos kits completos de 10 columnas para elegir: uno con columnas de 1 ml y otro con columnas de 0,1 ml
Resina hidracida UltraLink:
  • Ligando: hidracida
  • Soporte: Soporte biológico Thermo Scientific UltraLink
  • Brazo espaciador: 22 átomos
  • Carga: activada con al menos 15 μmol de hidracida por ml de resina sedimentada
  • Formato: 50% de resina mezclada en 0,02% de azida sódica
Incluye:
Los kits contienen columnas GlycoLink; tampón de acoplamiento, catalizador de acoplamiento y tampón de lavado; reactivo oxidante; columnas de desalinización, paquete de tampones PBS y accesorios de columna
Recomendada para:
Purifique antígenos utilizando anticuerpos acoplados covalentemente; determine los compañeros de fijación para una glicoproteína de interés; realice purificaciones de afinidad a gran escala
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Resina UltraLink hidracida
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Línea de productos UltraLink
Cantidad 10 mL
Tipo Resina
Fase estacionaria Hidracida
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina UltraLink™
Capacidad de unión Anticuerpo oxidizado de 1 a 10 mg o inmovilización de glucoproteínas por ml de resina