Learn More
Ácido glicólico, TRC
Código de producto. 30136249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136249 10 g 10 g
30134325 100 g 100 g
17942935 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG64560010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-14-1
Sinónimo Acetic acid, 2-hydroxy- (ACI), 2-Hydroxyacetic acid (ACI), Acetic acid, hydroxy- (9CI), Glycolic acid (7CI, 8CI), 2-Hydroxyethanoic acid, Glycocide, GlyPure, GlyPure 70, GlyPure 99, Hydroxyacetic acid, Hydroxyethanoic acid, NSC 166, YST-GCS, α-Hydroxyacetic acid
SMILES OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycolic acid
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C2 H4 O3
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxiacético
Peso molecular (g/mol) 76.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.016
Porcentaje de pureza >95%
Cantidad 10 g