Learn More
Glycolic acid oxidase inhibitor 1, MedChemExpress
Código de producto. 16467796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467796 100 mg 100 miligramos
16453947 50 mg 50 miligramos
16420488 5 mg 5 miligramos
16418028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY22166
MedChemExpress Glycolic acid oxidase inhibitor 1 is a glycolate oxidase inhibitor, extracted from patent EP0021228A1, in Table IV.
Glycolic acid oxidase inhibitor 1 is a glycolate oxidase inhibitor, extracted from patent EP0021228A1, in Table IV.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycolic acid oxidase inhibitor 1
CAS 77529-42-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H10BrNO3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 137 mg/mL (398.07 mM)
SMILES O=C(C(C1=CC=C(C2=CC=C(Br)C=C2)C=C1)=C3O)NC3=O
Peso molecular (g/mol) 344.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.16
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism