Learn More
Glycolic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16483449
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483449 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16483449 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW015967
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Glycolic acid is an inhibitor of tyrosinase, suppressing melanin formation and lead to a lightening of skin colour.
Glycolic acid is an inhibitor of tyrosinase, suppressing melanin formation and lead to a lightening of skin colour.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycolic acid
CAS 79-14-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C2H4O3
Cantidad 1 g
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (1314.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (1314.92 mM)
SMILES O=C(O)CO
Peso molecular (g/mol) 76.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.05
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism