Learn More
Ácido glicólico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10356040 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10356040 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 10356040 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor G/0803/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 79-14-1
Punto de fusión 72°C
Color Blanco
pH 2.5
Punto de ebullición 100°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C2H4O3
Número MDL 4312
Cantidad 100 g
Sinónimo glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
Clave InChI AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxiacético
Peso molecular (g/mol) 76.051
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.04g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glycolic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.