Learn More
Ácido glicólico, solución acuosa ca al 67 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Glycolic acid is used to evaluate the efficacy of glycolic peels treatment for all types of acne. It is also used in the fine synthesis of medicine and as a raw material of cosmetics and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido glicólico se utiliza para evaluar la eficacia del tratamiento de las exfoliaciones glicólicas para todos los tipos de acné. También se utiliza en la síntesis fina de la medicina y como materia prima de cosméticos y síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycolic acid |
| Punto de ebullición | de 112 °C |
| Concentración | Sol. ac. al ≈67% |
| Densidad | 1,27 |
| Cantidad | 2500mL. |
| Temperatura de inflamación | Ninguno |
| Olor | Dulce |
| Índice de refracción | 1,411 |
| Fórmula lineal | HOCH2CO2H |
| Número UN | UN3265 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Glycolic acid, ca 66-70% aqueous solution
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Glycolic acid