Learn More
Ácido glicólico, solución acuosa ca al 67 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2500mL.
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
11348096 500mL. 500 ml
11358096 2500mL. 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11348096 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14980.AP
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
Glycolic acid is used to evaluate the efficacy of glycolic peels treatment for all types of acne. It is also used in the fine synthesis of medicine and as a raw material of cosmetics and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido glicólico se utiliza para evaluar la eficacia del tratamiento de las exfoliaciones glicólicas para todos los tipos de acné. También se utiliza en la síntesis fina de la medicina y como materia prima de cosméticos y síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-14-1
Fórmula molecular C2H4O3
Peso molecular (g/mol) 76.051
Número MDL MFCD00004312
Clave InChI AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxiacético
SMILES C(C(=O)O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Glycolic acid
Punto de ebullición de 112 °C
Concentración Sol. ac. al ≈67%
Densidad 1,27
Cantidad 500mL.
Temperatura de inflamación Ninguno
Olor Dulce
Índice de refracción 1,411
Fórmula lineal HOCH2CO2H
Número UN UN3265
Beilstein 1209322
Índice Merck 14,4498
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.05
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.