Learn More
Ácido glicólico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15790809 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15790809 25 g Frasco de vidrio 25 g
10581591 25 g Frasco de vidrio 25 g
10327570 100 g Frasco de vidrio 100 g
10746561 500g Frasco de vidrio 500 g
11985071 2,5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15790809 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154510250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.95€
    35.65€ / 25 g
    Ahorro 6.30€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-14-1
Fórmula molecular C2H4O3
Peso molecular (g/mol) 76.051
Clave InChI AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxiacético
SMILES C(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycolic acid
Punto de fusión De 72,0 °C a 80,0 °C
Punto de ebullición 100,0 °C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación >300 °C
Espectro infrarrojo Conforme a Ref
Envase Frasco de vidrio
Forma física Cristales adherentes
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal HOCH2CO2H
Presión de vapor Presión de vapor:8,1 mmHg a 80 °C
Beilstein 03, 228
Índice Merck 15, 4534
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.04
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glycolic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-hydroxy-acetic acid