Learn More
Ácido glicólico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434164 500g 500 g
11424164 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434164 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12511.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.70€
    197.65€ / 500 g
    Ahorro 42.05€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido glicólico se utiliza para el acné y el tratamiento antiedad. También se emplea en la industria textil como agente de teñido y curtido. Se utiliza en polímeros de emulsión, disolventes y aditivos para tinta y pinturas. También es útil como intermediario para la síntesis orgánica como reacciones redox, esterificación y polimerización de cadena larga. Actúa como monómero en la preparación de ácido poliglicólico y otros copolímeros biocompatibles. Además, se utiliza como conservante y aromatizante en la síntesis orgánica. También se utiliza en adhesivos y plásticos.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, éter dietílico, acetona, ácido acético y acetato de etilo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-14-1
Fórmula molecular C2H4O3
Peso molecular (g/mol) 76.051
Número MDL MFCD00004312
Clave InChI AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxiacético
SMILES C(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycolic Acid
Punto de fusión De 74 °C a 80 °C
Densidad 1,49
Cantidad 500g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Sensibilidad Higroscópico
Fórmula lineal HOCH2CO2H
Número UN UN3261
Beilstein 1209322
Índice Merck 14,4498
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,diethyl ether,acetone,acetic acid and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.05
Porcentaje de pureza 98%