Learn More
Ácido glicólico 70 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
25 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 KG
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11935081 25 kg Bidón de metal 25 KG
10425851 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10475271 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11935081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411030250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-14-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular C2H4O3
Peso molecular (g/mol) 76.051
Número MDL MFCD00004312
Clave InChI AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxiacético
SMILES C(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycolic acid
Nombre de nota 70% in water
Punto de fusión 10.0°C
Punto de ebullición 113.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.2700 g/mL
Cantidad 25 kg
Envase Bidón de metal
Forma física Solución
Gravedad específica 1.27
Fórmula lineal CH2OHCOOH
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.04
Porcentaje de pureza 70%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glycolic acid, 67% in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.