Learn More
Ácido glicólico-13C2, TRC
Código de producto. 30135427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135427 50 mg 50 miligramos
30133699 10 mg 10 miligramos
17903885 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG64560250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111389-68-5
Fórmula molecular 13C2H4O3
Peso molecular (g/mol) 78.04
Sinónimo 2-Hydroxyacetic Acid-13C2, 2-Hydroxyethanoic Acid-13C2, GlyPure-13C2, GlyPure 70-13C2, GlyPure 99-13C2, Glycocide-13C2, Hydroxyacetic Acid-13C2, Hydroxyethanoic Acid-13C2, NSC 166-13C2, α-Hydroxyacetic Acid-13C2;
SMILES O[13CH2][13C](O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycolic Acid-13C2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.0228
Porcentaje de pureza >95%