Learn More
Ácido glicólico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324864 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324864 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14037500AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycolic acid
CAS 79-14-1
Nombres de analitos o componentes Glycolic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C2 H4 O3
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
SMILES OCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxiacético
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 76.05
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 76,016 g/mol