Learn More
Ácido glicólico-2,2-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycolic-2,2-d2 acid |
| CAS | 75502-10-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C2 D2 H2 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Acetic-d2 acid, hydroxy- (9CI), Glycolic-2,2-d2 acid (6CI), Glycolic acid-2-2H2, Glycolic acid-d2, 2-Hydroxyacetic-2,2-d2 acid, α-Hydroxyacetic acid-d2, α-Hydroxyacetic-α,α-d2 acid, Glycolic Acid-2,2-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i1D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-hidroxiacético |
| Peso molecular (g/mol) | 78.06 |
| Mostrar más |