Learn More
Ácido glicólico-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycolic-2,2-d2 acid |
| CAS | 75502-10-2 |
| Fórmula molecular | C2 D2 H2 O3 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-hidroxiacético |
| Peso molecular (g/mol) | 78.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 78.0286 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |