Learn More
Glicolaldehído dimetilacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367136 5 g 5 g
11357136 1 g 1 g
11377136 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07099.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30934-97-5 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Glycolaldehyde dimethyl acetal is used in the preparation of aceto- xyacetaldehyde dimethyl acetal by reacting with acetic anhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El glicolaldehído dimetilacetal se utiliza en la preparación de acetoxiacetaldehído dimetilacetal al reaccionar con anhídrido acético.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30934-97-5
Fórmula molecular C4H10O3
Peso molecular (g/mol) 106.12
Número MDL MFCD00051799
Clave InChI NYPNCQTUZYWFGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycolaldehyde dimethyl acetal, ethanol, 2,2-dimethoxy, unii-u5use33y47, 2,2-dimethoxy-ethanol, 2,2-dimethoxy ethanol, glycolaldehydedimethylacetal, acmc-20aksv, 2,2-dimethoxyethan-1-ol, hydroxyacetaldehyde dimethylacetal, 2-hydroxyacetaldehyde dimethyl acetal
PubChem CID 542381
Nombre IUPAC 2,2-dimetoxietanol
SMILES COC(CO)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycolaldehyde dimethyl acetal
Punto de fusión <-76°C
Densidad 1.05
Punto de ebullición 68°C (21 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Índice de refracción 1.413
Cantidad 5 g
Beilstein 1697583
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.12
Porcentaje de pureza 98%