Learn More
Acetal dietílico de glicolaldehído, estabilizado con ca. 0,1 % carbonato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362446 2 g 2 g
11372446 10 g 10 g
11382446 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11362446 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06282.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 621-63-6 | C6H14O3 | 134.175 g/mol
Glycolaldehyde diethyl acetal is used in the preparation of neooxazolomycin, which is a part of the oxazolomycin family of antibiotics. It is also used in the preparation of pyrimidine based inhibitors of phosphodiesterase 7.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetal dietílico de glicolaldehído se utiliza en la preparación de la neooxazolomicina, que forma parte de la familia de antibióticos a base de oxazolomicina. También se utiliza en la preparación de inhibidores de la fosfodiesterasa 7 basados en la pirimidina.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-63-6
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.175
Número MDL MFCD00051486
Clave InChI IKKUKDZKIIIKJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanol, 2,2-diethoxy, glycolaldehyde diethyl acetal, 2,2-diethoxy-ethanol, 2,2-diethoxyethan-1-ol, glycolaldehyde, diethyl acetal, 2,2-diethoxy alcohol, glycolaldehyde diethyl acetal, stab. with ca sodium carbonate, ethanol,2-diethoxy, acmc-20a2bj
PubChem CID 12129
Nombre IUPAC 2,2-dietoxietanol
SMILES CCOC(CO)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycolaldehyde diethyl acetal
Nombre de nota stabilized with ≈0.1% sodium carbonate
Punto de ebullición 166°C to 167°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Índice de refracción 1.416
Cantidad 2 g
Beilstein 773727
Información de solubilidad Miscible with water,chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98%