Learn More
Glicolaldehído-2-13C (solución acuosa), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycolaldehyde-2-13C |
| CAS | 478529-67-8 |
| Fórmula molecular | C13CH4O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxyacetaldehyde-2-13C, 2-Hydroxyethanal-2-13C, 2-Oxoethanol-2-13C, Hydroxyacetaldehyde-2-13C, Diose-2-13C, Glicolaldehido-2-13C, Glycolic Aldehyde-2-13C, Glycollaldehyde-2-13C, Hydroxyethanal-2-13C, Methylolformaldehyde-2-13C, Monomethylolformaldehyde-2-13C, NSC 67935-2-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4O2/c3-1-2-4/h1,4H,2H2/i2+1 |
| SMILES | O[13CH2]C=O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxiacetaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 61.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 61.0245 |