Learn More
Glicolaldehído-1,2-13C2 (0,1 M en agua), TRC
Código de producto. 30179971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179971 50 mg 50 miligramos
30179939 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG64110450MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 478529-69-0
Fórmula molecular 13C2 H4 O2
Peso molecular (g/mol) 62.04
Sinónimo 2-Hydroxyacetaldehyde-1,2-13C2, 2-Hydroxyethanal-1,2-13C2, 2-Oxoethanol-1,2-13C2, Hydroxyacetaldehyde-1,2-13C2, Diose-1,2-13C2, Glicolaldehido-1,2-13C2, Glycolic Aldehyde-1,2-13C2, Glycollaldehyde-1,2-13C2, Hydroxyethanal-1,2-13C2, Methylolformaldehyde-1,2-13C2, Monomethylolformaldehyde-1,2-13C2, NSC 67935-1,2-13C2
Nombre IUPAC 2-hidroxiacetaldehído
SMILES O[13CH2][13CH]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycolaldehyde-1,2-13C2
Disolvente o matriz Water
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O2/c3-1-2-4/h1,4H,2H2/i1+1,2+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.0278