Learn More
Glicolaldehído-1-13C (5mg/mL en agua), TRC
Código de producto. 30405985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405985 50 mg
30395070 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG64110250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71122-42-4
Fórmula molecular C13CH4O2
Peso molecular (g/mol) 61.04
Sinónimo 2-Hydroxyacetaldehyde-1-13C, 2-Hydroxyethanal-1-13C, 2-Oxoethanol-1-13C, Hydroxyacetaldehyde-1-13C, Diose-1-13C, Glicolaldehido-1-13C, Glycolic Aldehyde-1-13C, Glycollaldehyde-1-13C, Hydroxyethanal-1-13C, Methylolformaldehyde-1-13C, Monomethylolformaldehyde-1-13C, NSC 67935-1-13C
Nombre IUPAC 2-hidroxiacetaldehído
SMILES OC[13CH]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycolaldehyde-1-13C
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O2/c3-1-2-4/h1,4H,2H2/i1+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.0245
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 mg/mL