Learn More
Hach Lange™ Glycol Test Reagent 1 Powder Pillows
Marca: Hach Lange™ 2183668
Descripción
Seguridad y manipulación
- Ethylene Glycol 1 Reagent
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido comburente Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en Eliminación.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium (meta)periodate