Learn More
Sulfito de glicol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15456608
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15456608 25 g 25 g
15446608 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15456608 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H60133.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3741-38-6 | C2H4O3S | 108.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3741-38-6
Fórmula molecular C2H4O3S
Peso molecular (g/mol) 108.11
Número MDL MFCD00005354
Clave InChI WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene sulfite, glycol sulfite, 1,3,2-dioxathiolane, 2-oxide, glycolsulfite, 1,2-ethylene sulfite, cyclic ethylene sulfite, ethylene glycol cyclic sulfite, ethylene glycol, cyclic sulfite, ethylene sulphite, sulfurous acid, cyclic ester with ethylene glycol
PubChem CID 77342
Nombre IUPAC 1,3,2-dioxatiolano 2-óxido
SMILES O=S1OCCO1
Specifications
Nombre del producto químico o material Glycol sulfite
Densidad 1.426
Punto de ebullición 159°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.445
Cantidad 25 g
Beilstein 1237109
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.12
Porcentaje de pureza 98%