Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycol sulfite |
| Nombre de nota | 98% |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.4200g/mL |
| Punto de ebullición | 68°C (20.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 79°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.4450 to 1.447 |
| Mostrar más |