Learn More
Ácido glicodesoxicólico, TRC
Código de producto. 17998874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17998874 25 mg 25 miligramos
17979524 10 mg 10 miligramos
17957324 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17998874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG64139025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13042-33-6
Fórmula molecular C26 H43 N O5
Peso molecular (g/mol) 449.62
Sinónimo N-[(3α,5β,6α)-3,6-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, N-(3α,6α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oyl)glycine, Glycine Hyodeoxycholate, Glycylhyodeoxycholic Acid;
Nombre IUPAC 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]pentanoil]aminoacético
SMILES C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycohyodeoxycholic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-23(30)27-14-24(31)32)18-5-6-19-17-13-22(29)21-12-16(28)8-10-26(21,3)20(17)9-11-25(18,19)2/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,25-,26-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.3141
Porcentaje de pureza >95%