Learn More
Glycogen, Mussel, MedChemExpress
Código de producto. 16471047
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471047 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16471047 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113511
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
MedChemExpress Glycogen is a glycolytic intermediates and high-energy phosphates that can serve as a form of energy storage in humans, animals, fungi, and bacteria.
Glycogen is a glycolytic intermediates and high-energy phosphates that can serve as a form of energy storage in humans, animals, fungi, and bacteria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycogen, Mussel
Forma física Powder
CAS 9005-79-2
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic)
SMILES [Glycogen]
Porcentaje de pureza 99.0%