Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glicógeno, de Oyster
Código de producto. 10015273 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10015273 5 g Frasco de vidrio 5 g
10065690 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 10015273 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 422950050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
El glucógeno, CAS n.º 9005-79-2, es una forma de glucosa polisacárida y con ramificaciones que se utiliza para el almacenamiento de energía en humanos y otros animales.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El glucógeno es la forma principal en la que la energía se almacena en los animales, así como en otros organismos superiores
  • Consta de una unidad de proteínas principales rodeada de unidades de glucosa con muchas ramificaciones
  • El glucógeno se sintetiza a través de una serie de reacciones enzimáticas y se almacena principalmente en el hígado y el músculo esquelético para proporcionar energía durante los periodos de ayuno y durante la contracción muscular
  • El glucógeno es un análogo al almidón, un almacén de energía en plantas, aunque es más compacto y tiene más ramificaciones que el almidón
Aplicaciones
  • El glucógeno se utiliza con mayor frecuencia como sustancia portadora inerte para la precipitación de ácidos nucleicos que puede aumentar la eficacia de la extracción de ADN y ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9005-79-2
Fórmula molecular C24H42O21
Peso molecular (g/mol) 666.579
Número MDL MFCD00081547
Clave InChI BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Sinónimo glycogen, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy methyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, glycogen from bovine liver, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 2s,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxyoxan-2-yl methoxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 4-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-6-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439177
ChEBI CHEBI:28087
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxan-2-il]metoxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Glycogen
Nombre de nota From oyster
Color De beige a blanco
Pérdida por secado 10% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H10O5)n
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 4531
Condición de rotación específica +175° (20°C c=0.1,water)
Rotación específica +160.0° to +180.0° (20°C, 589nm) (c=0.1, water)
Forma física Polvo