Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glucógeno, de hígado de ternera
Código de producto. 15595056 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15595056 5 g 5 g
15505066 25 g 25 g
15515066 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15595056 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 225900050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9005-79-2 | C24H42O21 | 666.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-79-2
Fórmula molecular C24H42O21
Peso molecular (g/mol) 666.58
Clave InChI BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-6-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi}-3-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}oxan-2-il]metoxi}-6-(hidroximethil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycogen
Fórmula lineal (C6H10O5)n
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 4531
Rotación específica +175.00
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble (17.7 g/100 mL). Other solubilities: aq. solutions may appear hazy;, sparingly in alcohol