Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glucógeno, de hígado de ternera
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycogen |
| Fórmula lineal | (C6H10O5)n |
| Cantidad | 100 g |
| Índice Merck | 15, 4531 |
| Rotación específica | +175.00 |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: soluble (17.7 g/100 mL). Other solubilities: aq. solutions may appear hazy;, sparingly in alcohol |