Learn More
Ácido glicodeoxicólico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycodeoxycholic Acid |
| CAS | 360-65-6 |
| Fórmula molecular | C26 H43 N O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Glycine, N-[(3α,5β,12α)-3,12-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]-, Glycine, N-(3α,12α-dihydroxy-5β-cholan-24-oyl)- (8CI), Glycodeoxycholic acid (6CI,7CI), 5β-Cholan-24-amide, N-(carboxymethyl)-3α,12α-dihydroxy- (8CI), Cholane, glycine deriv., N-[(3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid-24-glycine, Deoxycholic acid glycine conjugate, Deoxycholylglycine, Deoxyglycocholic acid, Glycodesoxycholic acid, Glycyldeoxycholic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 449.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.3141 |