Learn More
Glycodeoxycholic acid monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16499156
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16499156 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16499156 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1427A
MedChemExpress Glycodeoxycholic acid monohydrate is a nuclear receptor ligand.
Glycodeoxycholic acid monohydrate is a nuclear receptor ligand.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycodeoxycholic acid monohydrate
CAS 1079043-81-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H45NO6
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (213.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)CNC(CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)=O.O
Peso molecular (g/mol) 467.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.64
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death