Learn More
Ácido Glicodesoxicólico-3-O-Beta-glucuronido Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30136569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136569 5 mg 5 miligramos
30134977 10 mg 10 miligramos
30009257 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136569 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6414055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75672-36-5
Fórmula molecular C32H49NNa2O11
Peso molecular (g/mol) 669.71
Sinónimo Cholane, β-D-Glucopyranosiduronic Acid Derivative, (3α,5β,12α)-24-[(Carboxymethyl)amino]-12-hydroxy-24-oxocholan-3-yl, β-D-Glucopyranosiduronic Acid Disodium Salt
SMILES O=C(NCC(O[Na])=O)CC[C@@H](C)[C@](CC1)([H])[C@]2(C)[C@]1([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O[C@H]5[C@H](O)C(O)[C@H](O)[C@@H](C(O[Na])=O)O5)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycodeoxycholic Acid-3-O-beta-glucuronide Disodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H51NO11.2Na/c1-15(4-9-23(35)33-14-24(36)37)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(10-11-31(16,2)21(18)13-22(34)32(19,20)3)43-30-27(40)25(38)26(39)28(44-30)29(41)42;;/h15-22,25-28,30,34,38-40H,4-14H2,1-3H3,(H,33,35)(H,36,37)(H,41,42);;/q;2*+1/p-2/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25?,26+,27-,28+,30-,31+,32-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 669.3101
Porcentaje de pureza >95%